30-1650
2,2′-Thiodiethanol
≥99.0%, suitable for amino acid analysis
Sinónimos:
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0%
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
densidad
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for amino acid analysis
cadena SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C