28-5760
Ácido sulfanílico
99.0-100.5%, suitable for determination of nitroxide
Sinónimos:
Ácido 4-aminobencenosulfónico, Ácido anilina-4-sulfónico
About This Item
Análisis
99.0-100.5%
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
densidad
1.4862 g/cm3 at 20 °C
idoneidad
suitable for determination of nitroxide
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves