28-4630
Sodium tripolyphosphate
SAJ first grade, 56.0-61.0% P2O5 basis
Sinónimos:
Pentasodium tripolyphosphate Anhydrous, STPP, Sodium triphosphate, Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
56.0-61.0% P2O5
pH
9.5-10.3 (1 g/L)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Clave InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable