28-4480
Sodium thiocyanate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
grado
JIS special grade
Análisis
≥99.0%
formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable