28-4220
Sodium sulfate decahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Sinónimos:
Glauber’s salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
98.0-102.0%
formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.0-7.0
densidad
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable