28-3790
Fosfato de sodio monobásico dihydrate
JIS special grade, 99.0-102.0%
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
99.0-102.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Clave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable