Merck
28-3635
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
CP
Sinónimos:
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3·1.5H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado:
CP
Formulario:
powder
grado
CP
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
Clave InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)