28-3460
Sodium nitrite
JIS special grade, ≥98.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
presión de vapor
<0.000 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥98.5%
Formulario
solid
temp. de autoignición
914 °F
disponibilidad
available only in Japan
pH
9
mp
271 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?