28-2930
Sodium dithionite
CP
Sinónimos:
Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)