28-2650
Sodium ethoxide
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinónimos:
Sodium ethylate
About This Item
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥95.0%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup