Merck
28-1180
Silver carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Ag2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
275.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
6936654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
210 °C (dec.) (lit.)
density
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver carbonate
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)