24-5300
Fosfato de potasio monobasic
suitable for oxidant determination, ≥99.0%
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
4.2-4.6 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for oxidant determination
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?