24-4335
Cloruro de potasio solution
3.3 M
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
3.3 M
pH
5.0-7.0 (20 °C)
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable