24-4210
Bromuro de potasio
SAJ first grade, 99.0-101.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Análisis
99.0-101.0%
formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable