24-4100
Potassium phthalate monobasic
99.9-100.1%
Sinónimos:
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9-100.1%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Idoneidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?