24-0170
Palmitic acid
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinónimos:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
grado
SAJ first grade
presión de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Análisis
≥95.0%
formulario
flakes
disponibilidad
available only in Japan
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
solubilidad
water: 0.00005 g/L at 20 °C
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C