Key Documents
23-0350
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
CP
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
grado
CP
formulario
oil
disponibilidad
available only in Japan
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C