23-0230
Bergamot oil
CP
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
oil
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C