21-1650
Ácido nítrico
JIS special grade, 60.0-61.0%, density: 1.38
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
60.0-61.0%
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
bp
120.5 °C (lit.)
densidad
1.38
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable