19-4800
MOPS
≥99.0%
Sinónimos:
Ácido 3-(N-morfolino)propanosulfónico, Ácido 4-morfolinopropanosulfónico
About This Item
Productos recomendados
product name
MOPS, ≥99.0%
Análisis
≥99.0%
disponibilidad
available only in Japan
intervalo de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
cadena SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Idoneidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup