19-1870
Mercury standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Hg, 1000 ppm Hg
Sinónimos:
Mercury(II) chloride solution
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 mg/mL Hg
1000 ppm Hg
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
cadena SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clave InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter