19-0420
Magnesium phosphate tribasic octahydrate
CP
Sinónimos:
Trimagnesium phosphate octahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.8H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
MOMDCAYSCWFERX-UHFFFAOYSA-H
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable