19-0350
Magnesium oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
≥98.0%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: magnesium
disponibilidad
available only in Japan
mp
2852 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Clave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable