Merck
19-0180
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
CP
Sinónimos:
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
MgCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
CP
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clave InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable