Merck
19-0050
Magnesio
≥99.8%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
≥99.8%
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
availability
available only in Japan
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesio
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)