18-1400
Lithium carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
≥98.0%
formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
9.0-11.0 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Información sobre el gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves