18-0750
Lead(II) oxide
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
grado
SAJ special grade
presión de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Análisis
≥99.5%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
disponibilidad
available only in Japan
mp
886 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clave InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges