15-1600
3-Methyl-1-butanol
SAJ first grade, ≥96.0%
Sinónimos:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥96.0%
formulario
liquid
temp. de autoignición
644 °F
lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.5 °C - closed cup