15-1380
Iron(II,III) oxide
CP
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
mp
1538 °C (lit.)
densidad
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Clave InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable