Merck
15-1090
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate solution
0.1 M
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
grado
SAJ special grade
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidad
available only in Japan
concentración
0.1 M
1/10 N
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)