grado
CP
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidad
available only in Japan
resistividad
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C