15-0600
Yodo
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
9 (vs air)
presión de vapor
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Ensayo
≥99.0%
disponibilidad
available only in Japan
resistividad
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
cadena SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?