13-1980
4-Methoxyphenol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
4.3 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0%
temp. de autoignición
789 °F
disponibilidad
available only in Japan
bp
243 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TYR(7299)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?