13-1890
Hydrofluoric acid
55%, CP
Sinónimos:
HF
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
densidad de vapor
1.27 (vs air)
presión de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
55%
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Clave InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?