13-1160
L-Histidina
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinónimos:
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiónico
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Análisis
≥98.5%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
282 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable