09-1540
Ethylene glycol
JIS special grade, ≥99.5%
Sinónimos:
1,2-Ethanediol
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.5%
formulario
liquid
temp. de autoignición
752 °F
lim. expl.
15.3 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
densidad
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C