Saltar a
07-4871
Dimetilsulfóxido
suitable for HPLC
Sinónimos:
DMSO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetilsulfóxido
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)