07-3040
Diethylenetriamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
676 °F
lim. expl.
6.7 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Clave InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)