Acerca de este artículo
grade
SAJ first grade
vapor density
4.14 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
221 °C
expl. lim.
1.38-22.7 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol methyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
111-77-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?