07-2660
Diethanolamine
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
Análisis
≥99.0%
formulario
liquid
temp. de autoignición
689 °F
lim. expl.
10.6 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver,Blood
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
273.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
134 °C