05-6080
Copper(II) oxide
CP
Sinónimos:
Cupric oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Clave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves