05-4620
Chromium(VI) oxide
CP
Sinónimos:
Chromic anhydride
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
disponibilidad
available only in Japan
mp
196 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)