05-2340
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
JIS special grade, 98.0-102.5%
Sinónimos:
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
98.0-102.5%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
disponibilidad
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
cadena SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Clave InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable