05-0910
Calcium oxide
CP
Sinónimos:
Lime, Quicklime
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: calcium
disponibilidad
available only in Japan
pH
12.6 (20)
bp
2850 °C (lit.)
densidad
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Clave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges