03-0180
Barium carbonate
CP
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
cadena SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves