Merck
01-3060
Sigma-Aldrich
Aluminum standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
Sinónimos:
Aluminum nitrate solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)