01-2990
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
JIS special grade, ≥99.5%
Sinónimos:
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Análisis
≥99.5%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
disponibilidad
available only in Japan
pH
3.3 (94.88 g/L)
mp
92 °C (lit.)
densidad
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable