01-1700
Adipic acid
SAJ special grade, ≥99.5%
Sinónimos:
Hexanedioic acid
About This Item
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
solid
temp. de autoignición
788 °F
disponibilidad
available only in Japan
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)