Acerca de este artículo
grade
SAJ first grade
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥90.0%
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehído
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.0 °F
flash_point_c
-37.8 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-07-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?