11426320001
Roche
Anti-Fluorescein
from mouse IgG1 (clone B13-DE1)
Sinónimos:
antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
B13-DE1, monoclonal
formulario
lyophilized
envase
pkg of 100 μg
fabricante / nombre comercial
Roche
isotipo
IgG1
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The detection of bound antibody can be carried out directly in one step using an anti-mouse Ig fluorochrome/enzyme conjugate, or in a two-step procedure with anti-mouse Ig fluorescein and, subsequently, anti-fluorescein enzyme conjugate.
The antibody does not contain any protein and can hence be used for coating and labeling.
Contents
Lyophilizate, stabilized
Especificidad
Aplicación
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Western blot
Nota de preparación
- ELISA: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: Phosphate buffered saline, pH 7.4
Using water instead the antibody can precipitate.
Reconstitución
Reconstitute for 15 minutes.
Otras notas
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash